Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
Die LaboPlast™ Disposable Scoop aus Polystyrol wird in einem Reinraum der Klasse 7 hergestellt und montiert und für den Einmalgebrauch einzeln verpackt. Die Einwegschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Marke: Buerkle™ 5378-0006
32.97 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einwegschaufel mit oder ohne Abdeckung
- Polystyrol, weiß
- Einzeln verpackt
- Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
- Mit EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung
Spezifikation
Einwegschaufel | |
Mit Deckel | |
100 mL | |
206 mm |
Polystyrol | |
Deckel | |
Ja |