Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
Die Schaufel LaboPlast™, Einweg aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Die Einwegschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Marke:  Buerkle™ 5378-0007
21.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15306317
  • 23.40 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einweg-Schaufel ohne Abdeckung, 150 ml
Die LaboPlast™ Einwegprodukte bestehen aus Polystyrol, hergestellt in Büerkles Reinraum der Klasse 7 (10,000 ) und sind einzeln für den Einmalgebrauch verpackt. Die Einweg-Schaufeln sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten und werden mit und ohne transparente Abdeckungen geliefert. Die Spatel haben eine lange, ergonomisch geformte, scharfe Klinge, die es ermöglicht, direkt in Säcke aus Papier oder Kunststoff einzudringen. Die Kunststoffhülle gewährleistet, dass die Proben frei von Kontamination sind. Der Einweg-Löffel eignet sich ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten.
• Polystyrol, weiß
• Einzeln verpackt
• Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
• Mit EU-Lebensmittelzulassung und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Einwegschaufel
Ohne Abdeckung
Ja
Polystyrol
150 mL
216 mm