Learn More
Buerkle™ Löffel LaboPlast™ , Einweg
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 mL
10 ml
Länge (metrisch):
127 mm
170 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Löffel, Einweg 2.5 ml
Die LaboPlast™ Einwegprodukte bestehen aus Polystyrol, hergestellt in Büerkles Reinraum der Klasse 7 (10,000 ) und sind einzeln für den Einmalgebrauch verpackt. Die Einweg-Schaufeln sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten und werden mit und ohne transparente Abdeckungen geliefert. Die Spatel haben eine lange, ergonomisch geformte, scharfe Klinge, die es ermöglicht, direkt in Säcke aus Papier oder Kunststoff einzudringen. Die Kunststoffhülle gewährleistet, dass die Proben frei von Kontamination sind. Der Einweg-Löffel eignet sich ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten.
• Polystyrol, weiß
• Einzeln verpackt
• Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
• Mit EU-Lebensmittelzulassung und FDA-Zulassung
Die LaboPlast™ Einwegprodukte bestehen aus Polystyrol, hergestellt in Büerkles Reinraum der Klasse 7 (10,000 ) und sind einzeln für den Einmalgebrauch verpackt. Die Einweg-Schaufeln sind ideal für Pulver, Granulate und Pasten und werden mit und ohne transparente Abdeckungen geliefert. Die Spatel haben eine lange, ergonomisch geformte, scharfe Klinge, die es ermöglicht, direkt in Säcke aus Papier oder Kunststoff einzudringen. Die Kunststoffhülle gewährleistet, dass die Proben frei von Kontamination sind. Der Einweg-Löffel eignet sich ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten.
• Polystyrol, weiß
• Einzeln verpackt
• Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
• Mit EU-Lebensmittelzulassung und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 2,5 mL |
| Farbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering