Learn More
Fisherbrand™ LabJack
Artikelnummer. p-7139067 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 kg
30 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12750027
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Außergewöhnliche Steifigkeit und robuster Halt ohne übermäßiges Gewicht.
  • Hergestellt, um den Freiraum zwischen Aluminium und der Edelstahl-Bedienschraube zu schließen
  • Die Platten haben eine blau eloxierte Oberfläche
  • Entwickelt, um vollständig stabil und frei von Erschütterungen zu sein
Spezifikation
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 290 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 230 mm
Kapazität (metrisch) 25 kg
Produkttyp LabJack
Beschreibung Max. Belastung 25 kg
Menge Je 1