Learn More
Brady™ LabelMaker™ Vinyl-Etiketten
Artikelnummer. 15113349
Click to view available options
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 15113349
Marke: Brady™ 131590
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
LabelMaker™ Vinyl Labels are ideal for barcode labelling, circuit board labelling, component and equipment labelling, laboratory labelling, wire and cable labelling.
  • Druckerkassetten mit vorgestanzten Etiketten
  • BMP41 BMP51 BMP53, Etiketten aus Vinylgewebe für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung, wiederablösbar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Abziehbares Gummi
Beschichtung Vinyl
Farbe Schwarz
Ausführung Seidenmatt
Format Label
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikettierer-Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™41, BMP™51, und BMP™53 Etikettendrucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 160 Labels/Box
Menge 160/Packung
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0073 in.
Dicke (metrisch) 0,046 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.58 mm
Drahtstärke 12 bis 10 AWG
Dimensions (LxW) 25,40 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Durchmesser (metrisch) 5,10 mm