Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Etikettenband
Artikelnummer. p-8009489 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Weiß
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 12,7 mm
13,7 m x 25,4 mm
54,6 m x 25,4 mm
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 13495226
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ F134820075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Haftet auf allen sauberen Oberflächen, sogar an mit Teflon™ Fluorpolymer beschichteten Stoffen. Bel Art™ Kennzeichnungsband lässt sich rückstandsfrei ablösen.
  • Ausgezeichnet für den Gebrauch mit Write-On™ Mehrrollenspendern für Etikettenklebeband (F13472-0000 und F13473-0000)
  • Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
  • Besteht aus Farbpapier mit Gummiharzklebemittel, das gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig ist
  • Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 ºC (315 ºF) für 30 Minuten oder 80 ºC (176 ºF) für 24 Stunden, kann bis zu -80 ºC verwendet werden (-112 ºF)
  • Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 ºC (250 ºF) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Selbstklebend
Beschichtung None
Farbe Grün
Display Blank
Ausführung Matte
Format Roll
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Etikettenband
Sterilität Non-sterile
Menge 4/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –80 bis 157 °C
Dimensions (LxW) 13,7 m x 19 mm
Länge (angloamerikanisch) 15 yd.
Länge (metrisch) 13.7 m
Breite (angloamerikanisch) 0.75 in.
Breite (metrisch) 19 mm