Learn More
Brady™ Kassette für Etikettenmaschine: Nylongewebe
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 1 in.
12,7 mm x 4,9 m (B x L)
12,7 x 25,4 mm (B x H)
19,05 mm x 4,9 m (B x L)
19,05 x 12,7 mm (B x H)
25,4 x 12,7 x 9,53 mm (B x H x Durchm.)
25,4 mm x 4,88 m (B x L)
38,1 mm x 4,88 m (B x L)
38,1 x 31,75 mm (B x H)
9,53 x 25,4 x 9,53 mm (B x H x Durchm.)
9,53 mm x 4,9 m (B x L)
9,53 x 20,96 mm (B x H)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Beschreibung
Label Maker Kartuschen:Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
| Material | Nylongewebe |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Breite (metrisch) | 12,70 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 2,54 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0065 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,165 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 9,53 mm |
| Mehr anzeigen |