Learn More
Labconco™ Waschgeräte-Einsätze, BSB-Flascheneinsatz; Kapazität: 18 Flaschen
Für den Einsatz mit Labconco™ FlaskScrubber und SteamScrubber™ Waschgeräten
Marke: Labconco™ 4589201
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.91000kg
Beschreibung
Für den Einsatz mit Labconco™ FlaskScrubber und SteamScrubber™ Waschgeräten
Die Einsätze aus Edelstahl 304 sind in verschiedenen Ausführungen für die Aufnahme unterschiedlicher Laborartikel verfügbar.
BSB-Flascheneinsatz
- Fassungsvermögen: 18 Flaschen
- Gittergröße: 70 × 70 mm
- Mit Griffen zum leichten Anheben
- Fassungsvermögen: 242 Röhrchen mit 10 bis 12 mm Außendurchmesser
- Mit Griffen zum leichten Anheben
- Bietet Platz für eine Vielzahl von Glaswaren
- Die Edelstahlstifte haben eine Kunststoffspitze, um die Glaswaren zu schützen
- Für Petrischalen, Uhrglasschalen und Mikrotiterplatten
- Fassungsvermögen: 24 Platten
- Gittergröße: 22 × 140 mm
- Für die Reinigung von Pipetten mit Direkteinspritzung Aufnahmevermögen: 16 Pipetten mit 1 bis 50 ml Größe
- Selbstdichtende Rückschlagventile aus Silikon ermöglichen das Waschen von Teil- oder Komplettbeladungen
- Mit zwei 1,25 Zoll- (3,2 cm)-Befestigungsspindeln und einem PVC-beschichteten Halter
- FlaskScrubber und FlaskScrubber Vantage™ Waschgeräte können bis zu zwei Einsätze aufnehmen
- Für Wannen, Instrumententabletts, Mehrzweck-Tabletts und anderen flache Behälter
- Kann in niedrigeren Gestell der SteamScrubber oder FlaskScrubber Waschgeräte eingesetzt werden
- Fassungsvermögen: 5 Schalen