Learn More
Labconco™ Höhenverstellbarer Tisch
Der leicht anpassbare Tisch kann in vier Höhen eingestellt werden
Marke:  Labconco™ 8075000
1847.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13457899
  • 2030.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der leicht anpassbare Tisch kann in vier Höhen eingestellt werden
  • Tragfähigkeit:245kg (540 lb.)
  • Langlebig und chemikalienbeständig, gletscherweiß, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
  • 1,125 in. (3 cm) dicke Oberfläche aus Faserharz und Hochdruck-Melaninlaminat
  • Besonders stabiler Tisch mit einstellbarer Höhe von 29,625 bis 37,4 in. (75 bis 95 cm) dank Stahlstiften und -muttern
  • Gebackene Pulverbeschichtung ist beständig gegenüber Abrieb und Korrosion
  • Abriebfeste Polyurethan-Rollen mit 5 in. (17,7 cm) Durchmesser und Feststellern lassen sich einfach bewegen und absorbieren Vibrationen
Bestellinformation
Lieferung erfolgt vollständig montiert.Gewicht:110 lb. (50,3 kg)
Serviceleistungen
Lebenslange Garantie.
Spezifikation
Spezifikation
Mobile Bank
38 x 28 x 29,62 bis 37,37 Zoll (96,5 x 71,1 x 75,2 bis 94,9 cm)
29,62 bis 37,37 in.
38 in.
540 lb.
111 lb.
28 in.
Edelstahl
Gray
Ideal für das Labor
75,2 bis 94,9 cm
96,5 cm
245 kg
50,4 kg
71,1 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labconco™ Höhenverstellbarer Tisch > Variable Höhe; Tragfähigkeit:540 lb.