Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsfläche für 6 ft.Protector™XStream
Die Arbeitsfläche des Labconco SpillStopper™ ist gespült und konturiert, sodass sie sich an die Innenauskleidung anpasst und verschüttete Flüssigkeiten aufnimmt.
2840.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Protector XStream Fume Hood (72 in.) |
---|---|
Produkttyp | Hinten links |
Material | Epoxidharz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Fume Hood Work |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13141144
|
Labconco™
9503610 |
Left Rear | N/A | ||||||
Beschreibung
- Gespült und konturiert, um sich an die Innenauskleidung der Protector Laborhauben anzupassen
- Vorderkante mit großem Radius zum aerodynamischen direkten Luftstrom in die Haube
- Vorgebohrte Löcher für die Belüftung und die Durchführungen der Leitungen
- Beinhaltet einen Tassenspülen-Ausschnitt hinten links
Spezifikation
Protector XStream Fume Hood (72 in.) | |
Hinten links | |
Epoxidharz | |
Laboratory Fume Hood Work |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsfläche für 6 ft.Protector™XStream