Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsflächen für 4 ft.Protector™XStream
Die Arbeitsflächen des SpillStopper sind so gespült, dass sie für verschüttete Flüssigkeiten geeignet sind
Marke: Labconco™ 9503400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Vorderkante hat einen großen Radius für den aerodynamisch direkten Luftstrom in der Haube
- Einige Oberflächen haben Aussparungen für eine Aufputz-Wartungsvorrichtung und/oder ein 3 x 6 in.-Becherbecken
- Flache Arbeitsflächen können auch mit einem höhenverstellbaren Bodenstativ gekoppelt werden, um einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu bieten
- Wartungsvorrichtung und Becherbecken sind separat erhältlich
Spezifikation
Protector XStream Fume Hood (48 in.) | |
Keine Aussparungen | |
Laboratory Fume Hood Work |
No Cutouts | |
Epoxidharz |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsflächen für 4 ft.Protector™XStream > Kein Ausschnitt
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction