Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Arbeitsfläche für 4 ft.Protector™Premier™Hauben
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Schnittstil:
Keine Aussparungen
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
- Korrosionsbeständige Epoxidharze, geformt
- Vorderkante mit großem Radius zum aerodynamischen direkten Luftstrom in die Haube
- Vorgebohrte Löcher für die Belüftung und die Durchführungen der Leitungen sind im Lieferumfang enthalten
- Einige Oberflächen mit Aussparungen für die Aufputz-Wartungsvorrichtung und/oder 6 x 3 Zoll (15,2 x 7,6 cm) Sinkcup-Spüle
- Flache Arbeitsflächen können auch mit einem höhenverstellbaren Bodenstativ gekoppelt werden, um einen zusätzlichen Arbeitsplatz zu bieten
Beställningsinfo
Wartungsvorrichtung und Becherbecken separat erhältlich
Specifikationer
Specifikationer
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Protector XL Laboratory Hood |
| Enthält | No Cutouts |
| Produkttyp | Keine Aussparungen |
| Material | Epoxidharz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Fume Hood Work |
| Schnittstil | Keine Aussparungen |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering