Learn More
Labconco™ Zusätzlicher Fallenbehälter und Einsätze für CentriVap™ System
Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen
151.00 € - 575.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10405395
|
Labconco™
7460900 |
Sekundärer Trap-Behälter | 5 lb. | 2,3 kg |
575.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15173095
|
Labconco™
7815000 |
Radioisotopfalleneinsatz | 4 lb. | 1,8 kg |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11761479
|
Labconco™
7815200 |
Lösungsmittelfalleneinsatz | 4 lb. | 1,8 kg |
168.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10064023
|
Labconco™
7814800 |
Säurefalleneinsatz | 4 lb. | 1,8 kg |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13265130
|
Labconco™
7814900 |
Feuchtigkeitsfalleneinsatz | 4 lb. | 1,8 kg |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Für den sekundären Schutz von Vakuumpumpen in Verdampfungssystemen
- Kanister aus durchsichtigem Polypropylen mit Befestigungsklammer, 17 in. (43 cm)-PVC-Schläuche und zwei Klammern
- Der Kanister enthält die in der Tabelle aufgeführten Falleneinsätze
Spezifikation
CentriVap™ System |