Learn More
Labconco Gekühlter CentriVap Tisch-Vakuumkonzentrator mit Glasdeckel
Die gekühlte CentriVap Konzentratorzentrifuge ist für die schnelle Konzentration mehrerer kleiner wärmeempfindlicher Proben wie RNA und Proteine unter Verwendung von Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Temperatur konzipiert.
Marke: Labconco 7310031
11875.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die gekühlte CentriVap Konzentratorzentrifuge ist für die schnelle Konzentration mehrerer kleiner wärmeempfindlicher Proben wie RNA und Proteine unter Verwendung von Zentrifugalkraft, Vakuum und kontrollierter Temperatur konzipiert.
- Aus gebürstetem Edelstahl und mit gletscherweißem, Epoxidharz-beschichtetem Edelstahlgehäuse mit blauen Akzenten
- Deckelverriegelung mit Sicherheitssensor.
- Phenol-freie Deckeldichtung.
- Kammer aus Epoxid-beschichtetem Aluminium.
- 1/4 PS-Kühlanlage zur Kühlung der Kammer auf -4 °C.
- 300 Watt-Heizgerät zum Heizen der Kammer auf +100 °C.
- Sensor zum Messen der Temperatur im Inneren der Kammer.
- Mikroprozessorgesteuerte Programmierung für „Temperatur 1„ von -4 bis +100 °C, „Temperatur 1“ Zeit von 1 bis 999 Minuten oder unbestimmt, „Temperatur 2„ von -4 bis +100 °C und „Temperatur 2„ Zeit von 0 bis 999 Minuten oder unbestimmt. Speicher für bis zu 9 Programme.
- LCD zur Anzeige von Programmnummer, Sollwert und tatsächlicher „Temperatur 1 und 2“, Sollwert und verbleibende Zeit für „Temperatur 1 und 2“ und Aktivierung der Kühlung (Y oder N).
- Bedienfeld mit RUN/STOP-Taste, PREHEAT/COOL-Taste, SELECT-Taste für Sollwert, Tasten zum Steigern/Mindern und 3 Quick-Start-Tasten.
- Die Zentrifugalbewegung erfolgt über einen bürstenlosen Motor, der Drehzahlen bis 1725 U/min erreicht.
- Quick-Stop-System zum Stoppen der Vakuumpumpe, Öffnen des Ventils zum Entlüften der Kammer und Stoppen des Rotors innerhalb von Sekunden nach Ablauf der Zeit oder Drücken der RUN/STOP-Taste.
- Automatisches Ventil zur Vakuumfreigabe.
- Die eingebaute Vakuumverzögerung ermöglicht es dem Rotor, vor dem Anlegen des Vakuums seine Drehzahl zu erreichen.
- Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
- 1/ Aluminiumschlauchanschluss mit 2 mm Außendurchmesser für den Anschluss an Vakuumschläuche. Vakuumpumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Vakuumanschluss mit Schnellkupplung für Schläuche mit 1/4 in. Innendurchmesser
- 115 V-Modelle verfügen über eine 115 V-Steckdose auf der Rückseite zum Anschluss der zusätzlichen Vakuumpumpe an das System.
- 230 V-Modelle haben eine umgedrehte IEC-Steckdose auf der Rückseite, um eine zusätzliche Vakuumpumpe an das System anzuschließen.
- 115 V-Modelle verfügen über ein 10 Fuß langes 3-adriges Kabel mit NEMA 5-20-Stecker.
- 230 V-Modelle verfügen über ein 8 Fuß langes Kabel mit NEMA 6-20-Stecker.
- Gesamtabmessungen bei geschlossenem Deckel: B x T x H: 14.7 x 21.7 x 16.6 in. (37.3 x 55.1 x 42.2 cm).
- Tatsächliches Gewicht 95 lbs. (43 kg). Versandgewicht 108 lbs. (49 kg).
Spezifikation
Epoxidbeschichtetes Aluminium | |
14,3 x 21,7 x 16,6 in (B x T x H) | |
49.0 kg |
-4 °C° bis +100 °C° | |
108,0 lb. |