Learn More
Labconco™ Vertikale Purifier™ Reinigungsbank
Artikelnummer. 17134871 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
24 in.
36 in.
48 in.
Spannung:
230 V
230 V
Steckertyp:
Ohne Stecker
Enthält:
UV, Panel, Timer, Luftstromüberwachung
UV-Licht, Schutzplatte und Zeitschaltuhr
Packungsgröße:
1 Stück
Vertikale Purifier Reinluftwerkbänke bieten keinen Schutz für den Benutzer.Biologische Gefahrstoffe, Toxine und Radionuklide sollten in biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse I oder II aufbewahrt werden.(Siehe Purifier Sicherheitsgehäuse der Reinigungsklasse I und Schränke der Delta Serie).
Artikelnummer. 17134871
Marke: Labconco™ 3970220
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vertikale Purifier Reinluftwerkbänke bieten keinen Schutz für den Benutzer.Biologische Gefahrstoffe, Toxine und Radionuklide sollten in biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse I oder II aufbewahrt werden.(Siehe Purifier Sicherheitsgehäuse der Reinigungsklasse I und Schränke der Delta Serie).
Benötigt
Arbeitsfläche und Bodenstativ (separat erhältlich).
Schützen Sie Ihre Arbeit vor Partikelkontamination, indem Sie sich für eine vertikale Purifier™ Reinigungsbank entscheiden.
  • Nominale Downflow-Geschwindigkeit von 45-65 fpm und aerodynamische Luftfolie
  • HEPA-Zufuhrfilter, 99,99 % effizient bei Partikeln mit 0,3 µm
  • Luft der ISO-Klasse 5 (früher Klasse 100 gemäß Bundesnorm 209E)
  • Eingebautes Gebläse mit variabler Drehzahl mit motorisiertem Laufrad und Solid-State-Steuerung, für 10 A ausgelegt
  • Eigensicherer, negativer Druckaufbau
  • Minihelic-Unterdruckmesser und Einweg-Vorfilter
  • UV-beständig, gletscherweiß und grau, pulverbeschichtete Aluminium- und Stahlkonstruktion
  • UV-lichtundurchlässiges und widerstandsfähiges 6,3 mm (0,25 Zoll) dickes gehärtetes Sicherheitsglas an Front und Seiten
  • Licht- und Gebläseschalter
  • Luftdiffusor und 23,8 cm (9,4 Zoll) hoher Frontflügel
  • Der ergonomische 10° abgewinkelte und aufklappbare Frontflügel schwenkt nach oben, verriegelt auf eine Ladehöhe von 50,8 cm (20 Zoll) und verfügt über Abstreifdichtungen, um die Bedingungen der ISO-Klasse 5 zu erfüllen.
  • Zwei Versorgungsanschlüsse mit Irisöffnungen und -steckern
  • ETL-Liste (Modelle mit 115 V, 60 Hz)
Bestellinformation
Vertikale Reinigungsbänke können mit Flügeltüren bestellt werden; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angebenGuardian™ Airflow Monitor wird als werkseitig installierte Option auf allen Werkbänken angeboten; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angeben
Garantie
1 Jahr auf Material und Service
Spezifikation
Produkttyp Reinluftwerkbank
Beschichtung Pulver
Filtertyp HEPA
Beleuchtungsart Fluoreszent
Material Pulverbeschichtetes Aluminium und Stahl
Stromstärke 3 A
Zertifizierung/Konformität CAN/CSA C22.2, UL, CE
Farbe Gletscherweiß, grau
Tiefe (angloamerikanisch) 28,6 in.
Innentiefe (angloamerikanisch) 25.3 in.
Tiefe (metrisch) 72,64 cm
Innentiefe (metrisch) 64.3 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pflanzliche Gewebekulturen, Präparation von Medienplatten, Elektronikinspektion, Montage medizinischer Geräte und Präparation von Arzneimitteln
Höhe (angloamerikanisch) 36,8 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 22.7 in.
Höhe (metrisch) 93,47 cm
Innenhöhe (metrisch) 57.7 cm
Hertz 50/60 Hz
Enthält
IP-Schutzart None
Steckertyp Ohne Stecker
Anschlüsse Nutzen
Spannung 230 V
Gewicht (angloamerikanisch) 125 lb.
Gewicht (metrisch) 57 kg
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 22.8 in.
Breite (metrisch) 60,96 cm
Innenbreite (metrisch) 57.9 cm