Learn More
Labconco™ Vertikale Purifier™ Reinigungsbank
Schützen Sie Ihre Arbeit vor Partikelkontamination, indem Sie sich für eine vertikale Purifier™ Reinigungsbank entscheiden.
Marke:  Labconco™ 3970421
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15764555
  • 9715.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Vertikale Purifier Reinluftwerkbänke bieten keinen Schutz für den Benutzer.Biologische Gefahrstoffe, Toxine und Radionuklide sollten in biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse I oder II aufbewahrt werden.(Siehe Purifier Sicherheitsgehäuse der Reinigungsklasse I und Schränke der Delta Serie).
Benötigt : Arbeitsfläche und Bodenstativ (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
  • Nominale Downflow-Geschwindigkeit von 45-65 fpm und aerodynamische Luftfolie
  • HEPA-Zufuhrfilter, 99,99 % effizient bei Partikeln mit 0,3 µm
  • Luft der ISO-Klasse 5 (früher Klasse 100 gemäß Bundesnorm 209E)
  • Eingebautes Gebläse mit variabler Drehzahl mit motorisiertem Laufrad und Solid-State-Steuerung, für 10 A ausgelegt
  • Eigensicherer, negativer Druckaufbau
  • Minihelic-Unterdruckmesser und Einweg-Vorfilter
  • UV-beständig, gletscherweiß und grau, pulverbeschichtete Aluminium- und Stahlkonstruktion
  • UV-lichtundurchlässiges und widerstandsfähiges 6,3 mm (0,25 Zoll) dickes gehärtetes Sicherheitsglas an Front und Seiten
  • Licht- und Gebläseschalter
  • Luftdiffusor und 23,8 cm (9,4 Zoll) hoher Frontflügel
  • Der ergonomische 10° abgewinkelte und aufklappbare Frontflügel schwenkt nach oben, verriegelt auf eine Ladehöhe von 50,8 cm (20 Zoll) und verfügt über Abstreifdichtungen, um die Bedingungen der ISO-Klasse 5 zu erfüllen.
  • Zwei Versorgungsanschlüsse mit Irisöffnungen und -steckern
  • ETL-Liste (Modelle mit 115 V, 60 Hz)
Bestellinformation
Vertikale Reinigungsbänke können mit Flügeltüren bestellt werden; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angebenGuardian™ Airflow Monitor wird als werkseitig installierte Option auf allen Werkbänken angeboten; falls gewünscht, bitte bei Bestellung des Gerätes angeben
Serviceleistungen
1 Jahr auf Material und Service
Spezifikation
Spezifikation
Reinluftwerkbank
Fluoreszent
3 A
Gletscherweiß, grau
72,64 cm
36,8 in.
50/60 Hz
Ohne Stecker
230 V
88 kg
121,9 cm
Pulver
Pulverbeschichtetes Aluminium und Stahl
CAN/CSA C22.2, UL, CE
28,6 in.
Pflanzliche Gewebekulturen, Präparation von Medienplatten, Elektronikinspektion, Montage medizinischer Geräte und Präparation von Arzneimitteln
93,47 cm
UV-Licht, Schutzplatte und Zeitschaltuhr
Nutzen
195 lb.
48 in.