Learn More
Labconco™ Protector™ XStream™ Hochleistungs-Abzugshauben:6 ft.Breite, 230 V
Bietet einen unübertroffenen Abzug von chemischen Dämpfen und spart Energie bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 fpm
13890.00 €
Spezifikation
Beschichtung | Pulver |
---|---|
Beleuchtungsart | LED |
Material | Pulverbeschichteter Stahl |
Stromstärke | 5 A |
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL |
Benötigt:
- Ferngesteuertes Gebläse
- Kanäle
- Arbeitsfläche
- Unterschrank oder Ständer
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13156754
|
Labconco™
110610021 |
Versorgungsarmaturen: 2 |
13890.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die Konstruktion minimiert die Auswirkungen von Luftverwirbelungen, Luftstrudeln und Luftwiderstand.
- Eine der größten freien Sichtlinien mit 37,5 in. von der Arbeitsfläche bis zur Vorderplatte bietet maximale Sichtbarkeit und Anwenderkomfort.
- Ergonomische Eco-Foil Luftfolie, die den Energieverbrauch um 7 bis 10 % senkt
- Die Schlitze am Clean-Sweep Schiebetürgriff entlüften die Haubenkammer und lenken die Dämpfe von der Atemzone weg
- Opti-Zone Baffle verringert typische Geschwindigkeitsabweichungen im vorderen Bereich, die bei anderen Leitblechen vorkommen
- Außenwand aus trockenem, pulverbeschichtetem Stahl
- Die obere Verdünnungsluftzufuhr umspült den Innenbereich mit Raumluft, um chemische Dämpfe entlang des Schiebefensters in der Nähe der Atemzone zu beseitigen
- Voreingestelltes doppeltes Abluft-Leitblech hinten
- Vorverdrahtete T8-Leuchtstofflampe
- Schiebetüranschlag bei 18 in.-Stellung der geöffneten Schiebetür
- Vorgebohrte Löcher für die Belüftung und die Durchführungen der Leitungen sind im Lieferumfang enthalten
- LED-Beleuchtung
- Schiebetüranschlag bei 18 in.-Stellung der geöffneten Schiebetür
- Auslassanschluss mit 12,81 in. ID
- Die entsprechenden SpillStopper™ (separat erhältlich) sind aus einer speziellen Formulierung aus korrosionsbeständigem Epoxidharz geformt und entsprechend der Innenverkleidung der Haube gespült und konturiert
- Vorderkante mit großem Radius zum aerodynamischen direkten Luftstrom in die Abzugshaube
- Vorgebohrte Löcher für die Belüftung und die Durchführungen der Leitungen sind im Lieferumfang enthalten
Zertifizierungen
CE-gelistet
Spezifikation
Pulver | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
37,7 in. | |
(720 cfm) | |
18 in. | |
208/230 V | |
272 kg | |
182,9 cm |
LED | |
5 A | |
Gletscherweiß | |
95,8 cm | |
59 in. | |
149,9 cm | |
600 lb. | |
72 in. |