Learn More
Labconco™ Polypropylen-Röhrchengestell
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
Marke: Labconco™ 4026402
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
- Material: Eloxiertes Aluminium
- Farbe: Blau
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Blau | |
Aluminium | |
Rechteckig | |
15,2 cm | |
5,1 cm | |
3,8 cm |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (1,5 ml) | |
18 | |
15,2 x 5,1 x 3,8cm (6 x 2 x 1,5 in.) | |
6 in. | |
2 in. | |
1,5 in. |