Learn More
Labconco™ Polypropylen-Röhrchengestell
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
Marke:  Labconco™ 4026401
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16358887
  • 358.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Halten Sie die Röhrchen aufrecht und fördern Sie die Wärme- bzw. Kälteleitung aus dem Temp-Zone-Bereich bei ausgewählten Modellen von Purifier Cell Logic Biosicherheitsschränken, um die Probentemperatur zu halten
  • Material: Eloxiertes Aluminium
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Blau
Aluminium
8 x 6 x 1,5 in. (20,3 x 15,2 x 3,8cm)
8 in.
6 in.
1,5 in.
Nicht autoklavierbar
Mikroröhrchen (0,5 ml)
96
20,3 cm
15,2 cm
3,8 cm