Learn More
Labconco™ Wagen für Glaswaren
Artikelnummer. 15156456 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Anzahl Schubfächer:
2
4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15156456
Marke: Labconco™ 8032500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem Labconco Glassware Cart können Sie Glaswaren, Kunststoffartikel und kleine Geräte problemlos transportieren.
Mit dem Labconco Wagen für Glaswaren können Sie Glaswaren, Kunststoffartikel und kleine Geräte problemlos transportieren.
  • Tragfähigkeit:181kg (400 lb.)
  • Langlebiger, weißer, pulverbeschichteter 18 Gauge-Stahlrohrrahmen mit ergonomischen, extrudierten Griffen aus Gummi und ID-Etikett
  • Erhältlich mit zwei abnehmbaren vinylbeschichteten Drahtkörben in den Abmessungen 18 Zoll lang x 32 Zoll breit x 4 Zoll hoch (46 x 81 x 10 cm) oder mit vier abnehmbaren vinylbeschichteten Drahtkörben in den Abmessungen 18 Zoll lang x 16 Zoll breit x 4 Zoll hoch (46 x 41 x 10 cm)
  • Herausnehmbare Auffangwanne aus Kunststoff fängt verschüttete Flüssigkeiten auf
  • Rollen mit 4 in. (10 cm) Durchm., zwei mit Feststellern
  • Lebenslange Garantie
Bestellinformation
Lieferung erfolgt vollständig montiert.Gewicht:50 lb. (23 kg).
Garantie
Lebenslange Garantie.
Spezifikation
Produkttyp Wagen für Glaswaren
Abmessungen (L x B x H) 88,6 x 48,3 x 92,4 cm (34,88 x 19 x 36,38 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Transportieren von Glaswaren, Kunststoffartikeln und kleinen Geräten
Höhe (angloamerikanisch) 36,38 in.
Höhe (metrisch) 92,4 cm
Enthält Weißer Stahlrohrrahmen (18 breit, geschweißt, 1 Zoll), Gummigriffe, zwei große Körbe (32 x 18 x 4) mit abnehmbarer Kunststoffauffangwanne zum Auffangen verschütteter Flüssigkeiten, Durchmesser 4 Zoll, Hartgummirollen, zwei Rollen mit Feststeller, ID-Kennzeichnung, hochdrucklaminierte Melaminoberfläche
Länge (angloamerikanisch) 34,88 in.
Länge (metrisch) 88,6 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 400 lb.
Tragkraft (metrisch) 181 kg
Material Stahl
Anzahl Schubfächer 2
Anzahl Einschübe 2
Gewicht (metrisch) 19,5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 42,9 lb.
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 48,3 cm