Learn More
Labconco™ Flache Arbeitsoberfläche
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit der Labconco Flache Arbeitsfläche; perfekt in Kombination mit den Labconco Glasfaser 30 und Basic™ Hauben
2685.00 €
Spezifikation
Schnittstil | Ohne Ausschnitt |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 30 in. |
Tiefe (metrisch) | 76 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Höhe (metrisch) | 3 cm |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16647142
|
Labconco™
|
72 in. | 183 cm | 205 lb. | 93 kg | N/A | |||
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit der Labconco Flache Arbeitsfläche; perfekt in Kombination mit den Labconco Glasfaser 30 und Basic™ Hauben
Installation auf Labconco Protector™ Lagerungsschränken und höhenverstellbaren Standfüßen.
- Platzierung auf zwei Protector Standard-Basisschränken zur Unterstützung von Precise Handschuhboxen
- Flache Arbeitsoberflächen aus massivem Epoxid
Spezifikation
Ohne Ausschnitt | |
76 cm | |
3 cm | |
Flache Arbeitsfläche | |
Epoxid |
30 in. | |
1,25 in. | |
30 in. | |
Schwarz |