Learn More
Labconco™ Fiberglass 30 Abzugshauben – internationale Modelle
Kompakte Abzugshauben mit Abluftstrom für eine effiziente Absaugung von Dämpfen
Marke: Labconco™ 3030001
Benötigt : Luftkanäle, Arbeitsfläche, Unterschrank oder Ständer.Die Verkabelung und Schalter des explosionsgeschützten Modells müssen vor Ort gemäß den örtlichen Vorschriften bereitgestellt werden.
Beschreibung
Für kleine Arbeitsbereiche konzipiert – die quadratische Stellfläche beträgt nur 30 in. (76,2 cm).Sichere Montage auf Unterschrank, Ständer, Laborwagen oder Tisch (separat erhältlich).
- Schwenkbare Luftfolie
- Vorgefertigtes Leitblech mit Flammenausbreitungsindex unter 25 gemäß ASTM™ E-84
- Die Frontscheibe lässt sich 20 in. weit öffnen und bietet eine Sichthöhe von 28 in.
- 0,19 in. dickes Sicherheitsglas mit vertikal zu öffnender Frontscheibe und pulverbeschichtetem Aluminiumgriff
- 6,69 in. ID(17 cm) Auspuffmutter
- Einteilige, geformte Glasfasereinlage
- Die Montageplatte kann bis zu drei Wartungsvorrichtungen, einen elektrischen Duplex- und einen Luftstrommonitor (separat erhältlich) aufnehmen.
- Vorverdrahtete Licht- und Gebläseschalter (außer bei explosionsgeschützten Modellen, um den örtlichen Vorschriften zu entsprechen)
- Das explosionsgeschützte Modell verfügt über werkseitig installierte explosionsgeschützte 1/4 hp-Gebläse, die für Klasse I, Gruppe D und Klasse II, Gruppe E, F und G zugelassen sind
- LED-Beleuchtung
Die Fisher Service Division bietet verschiedene Arten von Wartungsverträgen für die hier beschriebenen Geräte.Einzelheiten zu diesen Verträgen, zur Reparatur der Ausrüstung und zu Kalibrierdiensten finden Sie vorne im Katalog.In dringenden Fällen erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer +1-800-395-5442.
†Bei einer Geschwindigkeit im vorderen Bereich von 100 fpm (310 cfm).
‡Ferngesteuertes Gebläse erforderlich (separat erhältlich).
Bestellinformation
Für 230 V, 50 Hz.B x L:30 x 30,12 in. (76,2 x 76,5 cm).Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter, um Informationen über optionale Vorrichtungen zu erhalten.
Zertifizierungen
ETL-gelistet
Compliance
Konform mit SEFA 1-2005, NFPA 45-204, ASTM™ E-84-01, ASHRAE™ 110-95, ANSI™ Z9.5-2003, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2, UL 1805
Spezifikation
Abzugshaube | |
LED | |
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, NFPA 45, SEFA 1, UL | |
30,2 in. | |
(310 cfm) | |
20 in. | |
50 Hz | |
310 cfm bei 0,12 in. H20 max. bei 100 fpm | |
122 lb. | |
30 in. |
Epoxidharz | |
Epoxidharz-beschichteter Stahl | |
Gletscherweiß | |
76,6 cm | |
52 in. | |
132,1 cm | |
Glasfaser | |
230 V | |
55 kg | |
76,2 cm |