Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Fläschchen, nur mit Gummikappe
Für den Einsatz mit Fast Freeze-Kolben
49.20 € - 151.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Flask Top |
Gewicht (angloamerikanisch) | 1 lbs. |
Einwegprodukt | Reusable |
Mouth Style | Wide |
Benötigt: Adapter dienen zum Anbringen von Kolben an Ventilanschlüsse für die Gefriertrocknung –40 und 80 ml-Kolben verwenden Adapter der Größe 0,5 in. (1,3 cm); größere Größen 0,75 in. (1,9 cm)
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesse (metrisch) Kolbenadapter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesse (metrisch) Kolbenadapter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15173025
|
Labconco™
7544000 |
80 mL | 1,27 cm |
49.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11791489
|
Labconco™
7544200 |
300 ml | 1,9 cm |
70.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11964809
|
Labconco™
7544400 |
900 ml | 1,9 cm |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für den Einsatz mit Fast Freeze-Kolben
- Der flexible, nicht kontaminierende Verschluss aus Silikonkautschuk ist einfach aufsetz- und abnehmbar und gewährleistet dennoch eine zuverlässige Hochvakuumabdichtung
Spezifikation
Borosilikatglas | |
1 lbs. | |
Wide | |
0,5 kg |
Flask Top | |
Reusable | |
Flat |