Learn More
Labconco™ CentriVap™ Lösungsmittelsysteme:
Vereint mehrere Bauteile zur Konzentration in einem einzigen, bequem bestellbaren Gerät, mit dem sich durch Hinzufügen einer Vakuumpumpe Proben aufkonzentrieren lassen.
17375.00 €
Spezifikation
Enthält Tischkonzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle, Lösungsmitteleinsatz, transparentem Kanister, 12 bis 13 mm-Rotor, Vakuumschläuchen und 6 Klammern
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Includes: Benchtop concentrator with glass lid, cold trap, solvent insert, clear canister, 12-13mm rotor, vacuum tubing and six clamps
Produkte 1
Produktcode Marke Zertifizierungen Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zertifizierungen Elektrische Anforderungen Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
10359142
Unterlagen ansehen
Labconco™
7995811
CE 230 V / 50 Hz International – Schuko
17375.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vereint mehrere Bauteile zur Konzentration in einem einzigen, bequem bestellbaren Gerät, mit dem sich durch Hinzufügen einer Vakuumpumpe Proben aufkonzentrieren lassen.
  • Tischmodell
  • Glasdeckel
  • Typ/Anwendung: Lösungsmittel
  • Zubehör (erforderlich): Membran- oder Drehschiebervakuumpumpe
Spezifikation
Spezifikation
Tischkonzentrator mit Glasdeckel, Kühlfalle, Lösungsmitteleinsatz, transparentem Kanister, 12 bis 13 mm-Rotor, Vakuumschläuchen und 6 Klammern