Learn More
Labconco™ CentriVap™ Mikro-IR-Vakuumkonzentrator
Optimal für kleine Durchsätze und Probenmengen
Marke: Labconco™ 7701030
Beinhaltet:
PTFE-beschichteter Aluminiumrotor für 24 x 1,5 ml-Proben und CentriZap™ Micro IR-Stroboskoplicht zur Anzeige von Proben während der Rotordrehung
Beschreibung
Passt in enge Nischen und eignet sich ideal für kleine Durchsätze in Laboren für Molekularbiologie, Proteomik, Genomik, Genetik, Zellbiologie und Wirkstoffforschung. Aufgrund seines geringen Gewichtes von nur 20 lbs. kann dieser mittelgroße Konzentrator leicht von einem Labor zum anderen transportiert werden.
- Kompakte Abmessungen: 8,8 l × 10,4 W × 8,9 Zoll H (22,4 × 26,4 × 21,6 cm); Gesamttiefe einschließlich Glasfalle: 12,9 (32,8 cm)
- PTFE-beschichtete Kammer
- Der durchsichtige Infrarot-Glasdeckel leitet die Wärme an die Proben weiter, um die Verdampfung zu beschleunigen und Kreuzkontaminationen durch Kondensation zu reduzieren
- Integrierte PTFE-beschichtete Membranpumpe
- Mikroprozessorgesteuertes 300 W-Heizelement
- Zentrifugendrehzahl 1700 U/min
- Integriertes analoges Vakuummessgerät an der Vorderseite
- Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- 75 ml-Glasfalle
- Leiser Betrieb
- Schnelle Verdampfung
Bestellinformation
Ein CentriZap Micro IR-Stroboskop-Ersatzlicht (10-269-656) ist separat erhältlich.
Zertifizierungen
ETL-, ETL-C gelistet (115 V), CE-Kennzeichnung (230 V)
Spezifikation
CE, UL 612010A-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1 | |
1,5 ml | |
LCD | |
PTFE-beschichtetes Aluminium | |
Magnetischer Induktionsantrieb | |
Diaphragma | |
0 bis 99 Std. und 0 bis 59 Min. | |
Arbeitsfläche | |
8,8 in. | |
8,9 in. | |
10,4 in. | |
25 lbs. | |
230 V, 50/60 Hz | |
1 A |
IR-emittierendes transparentes Glas | |
5,5 l/min | |
Ja | |
160mbar. | |
International – Schuko | |
1700 U/min | |
24,0 | |
1 Jahr | |
22,4 cm | |
22,6 cm | |
26,4 cm | |
11,3 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |