Learn More
Labconco CentriVap DNA-Vakuumkonzentrator
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Kammermaterial:
Epoxidbeschichtetes Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Im kompakten Tischschrank sind der Konzentrator, der DNA-Rotor, die Membran-Vakuumpumpe, zwei Glasfallen und alle Verbindungsschläuche untergebracht. Es sind keine zusätzlichen Komponenten erforderlich, um mit der Verarbeitung zu beginnen.
- Quick-Start™ Zeitsparendes Starten mit einem Schalter. Mit nur einem Knopfdruck starten Sie den Rotor, die Heizung, die Zeitschaltuhren und die Vakuumpumpe. Drei separate Quick-Start-Tasten speichern jeweils ein benutzerdefiniertes Programm.
- Quick-Stop™ System. Nach Ablauf der Laufzeit oder Drücken der RUN/STOP-Taste öffnet sich innerhalb von Sekunden die Vakuumpumpe, um Luft in die Kammer abzulassen, und der Rotor stoppt.
- Im Speicher werden neun benutzerdefinierte Programme gespeichert. Die Parameter für Temperatur, Heizzeit und Laufzeit können mit wenigen Tasten problemlos eingestellt werden.
- Leicht ablesbare LCD-Anzeige
- Die mikroprozessorgesteuerte 300 Watt-Heizung stellt eine geregelte Wärmemenge von 0 bis maximal 100 C in 1 Grad-Schritten bereit.
- Die Heiz- und Laufzeiten können getrennt jeweils von 1 bis 999 Minuten eingestellt werden, sodass die Wärme schneller als der Lauf abgeschaltet werden kann. Damit können wärmeempfindliche Proben vor übermäßiger Wärmeeinwirkung geschützt werden, wenn das Lösungsmittel verdampft ist.
- Vorheizschalter
- Die mikroprozessorgesteuerte Zentrifugalbewegung erfolgt über einen bürstenlosen Motor mit Drehzahlen von bis zu 1.725 U/min.
- Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
- Die korrosionsbeständige Probenkammer bietet Platz für eine Vielzahl von Rotoren.
- Ein vielseitiger DNA-Rotor ist im Lieferumfang enthalten. Bietet Platz für bis zu 60 1,5 ml- und 72 0,5 ml- Mikrozentrifugenröhrchen.
- Die integrierte, korrosionsbeständige Membranpumpe erreicht ein Vakuum von 29,6 ”Hg und hat eine Förderleistung von 34 Litern pro Minute.
- Das automatische Vakuumablassventil verhindert Probenverluste, indem es das Vakuum freigibt, bevor der Rotor stoppt oder bei Stromausfall. Das neue größere Ventil benötigt weniger Zeit, um das Vakuum zu lösen.
- Die große phenolfreie Deckeldichtung sorgt für ein gutes Vakuum ohne Phenolkontamination.
- Die Deckelverriegelung mit Sicherheitssensor verriegelt den Deckel beim Drehen des Rotors und verhindert das Anfahren bei geöffnetem Deckel.
- Die eingebaute Vakuumverzögerung verhindert ein Aufschaukeln, da der Rotor vor dem Anlegen des Vakuums seine Drehzahl erreicht.
- Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
- Das leicht ablesbare LCD-Display fordert den Anwender zur Einstellung der Programmparameter auf und zeigt Programmnummer, Ist- und Solltemperatur, Punktwärme und Restlaufzeit an.
- Zwei 177 mm-Glasfallen schützen Vakuumpumpe und Umwelt. Eine befindet sich zwischen der Kammer und der Vakuumpumpe. Die andere befindet sich am Auslass der Pumpe.
- Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
- ETL-gelistet (115 V-Modelle)
- CE-Konformität (Europäische Gemeinschaft) (230 V-Modelle)
- Auf Material- und Verarbeitungsfehler wird ein Jahr Garantie gewährt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kammermaterial | Epoxidbeschichtetes Aluminium |
| Abmessungen (L x B x H) | 15,9 x 26,1 x 11,2 in (B x T x H) |
| Breite (angloamerikanisch) | 15.9 in. |
| Breite (metrisch) | 40.4 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11.2 in. |
| Höhe (metrisch) | 28.4 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 26.1 in. |
| Tiefe (metrisch) | 66.3 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 100,0 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 45,0 kg |