Learn More
Labconco™ CentriVap™ Konzentrationssysteme: Ultra-Low (-84 °C) Kältefalle
Artikelnummer. 10523693 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10523693
Marke: Labconco™ 7460030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Labconco CentriVap Tischkonzentratoren
  • Zum Schutz der Vakuumpumpe durch Einfangen der von den Proben verdampfenden Feuchtigkeit, Dämpfe und korrosive Dämpfe
  • Umweltfreundliches, FCKW-freies Kältemittel
  • Der Kondensator aus Edelstahl sammelt 4 l Flüssigkeit und kann durch den optionalen Glaseinsatz für korrosive Stoffe (16-315-61) ergänzt werden
  • Korrosionsbeständiger Abfluss für schnellere Reinigung
  • Die Bereitschaftslampe leuchtet bei -40 °C und zeigt damit an, dass die Konzentrationsbedingungen stimmen
Bestellinformation
Lieferbar als 115 und 230 V-Modelle
Compliance
ETL-, ETL-C- und CE-gelistet
Spezifikation
Zertifizierungen CE, ETL, ETL-C
Kammermaterial Stainless Steel
Modell CentriVap Cold Trap
Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
Volumen (metrisch) 4 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Konzentratorsystem für Lösungsmittel mit niedrigem Gefrierpunkt
Enthält 1/3hp-Kompressor, 4-Liter Edelstahl-Sammler, Acryldeckel mit zwei Schnellöffnungsverbindungen, Edelstahlausguss mit Nylonventil, Erdungsclip und Netzschalter
Material Edelstahl
Betriebstemperatur -65 °C
Steckertyp NEMA 6-15
Typ Arbeitsfläche
Länge (angloamerikanisch) 22 in.
Breite (angloamerikanisch) 14,5 in.
Breite (metrisch) 36,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 20.9 Zoll
Höhe (metrisch) 53,1 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 22 Zoll
Tiefe (metrisch) 55,9 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 142 lbs.
Gewicht (metrisch) 64 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Spannung 230 V
Stromstärke 6 A
Frequenz 50 Hz