Learn More
Labconco CentriVap Tischzentrifugenvakuumkonzentrator mit Acryldeckel und Heat Boost
Die Probengrößen reichen von wenigen Mikrolitern bis zu 25 Millilitern.
Marke: Labconco 7810031
7148.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CentriVap Tisch-Vakuumkonzentratoren wurden entwickelt, um schnell mehrere kleine Proben mit Zentrifugalkraft, Vakuum und Wärme aufzukonzentrieren. Es können 132 Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Die Probengrößen reichen von wenigen Mikrolitern bis zu 25 Milliliter. CentriVap Konzentratoren sind auch als Komponente von CentriVap Konzentrationssystemen erhältlich.
- Die mikroprozessorgesteuerte Zentrifugalbewegung mit bis zu 1.725 U/min verhindert Stöße und Schaumbildung, was sonst beim Beaufschlagen des Vakuums während der Verdampfung vorkommt und maximiert die Rückgewinnung von gelösten Spurenbeimengungen.
- Quick-Stop™ System. Nach Ablauf der Laufzeit oder Drücken der RUN/STOP-Taste öffnet sich innerhalb von Sekunden die Vakuumpumpe, um Luft in die Kammer abzulassen, und der Rotor stoppt.
- Das automatische Vakuumablassventil verhindert Probenverluste, indem es das Vakuum freigibt, bevor der Rotor stoppt oder bei Stromausfall.
- Die Deckelverriegelung mit Sicherheitssensor verriegelt den Deckel beim Drehen des Rotors und verhindert das Anfahren bei geöffnetem Deckel.
- Die eingebaute Vakuumverzögerung verhindert ein Aufschaukeln, da der Rotor vor dem Anlegen des Vakuums seine Drehzahl erreicht.
- Die korrosionsbeständige Probenkammer bietet Platz für zusätzliche Rotoren für eine Vielzahl von Probenröhrchen.
- Die große phenolfreie Deckeldichtung sorgt für ein gutes Vakuum ohne Phenolkontamination.
- Die mikroprozessorgesteuerte 300 Watt-Heizung beschleunigt die Verdampfung durch eine geregelte Wärmemenge von 0 bis maximal 100 C in 1 Grad-Schritten.
- Drei Quick-Start™ Tasten speichern jeweils ein benutzerdefiniertes Programm.
- Das leicht ablesbare LCD-Display fordert den Benutzer auf, Programmparameter einzustellen und zeigt Programmnummer, tatsächliche und Solltemperatur, verbleibende Heizzeit, verbleibende Laufzeit und ob Heat Boost™ aktiviert ist.
- Die Heiz- und Laufzeiten können getrennt jeweils von 1 bis 999 Minuten eingestellt werden, sodass die Wärme schneller als der Lauf abgeschaltet werden kann. Damit können wärmeempfindliche Proben vor übermäßiger Wärmeeinwirkung geschützt werden, wenn das Lösungsmittel verdampft ist.
- Die PREHEAT-Taste aktiviert die Heizung, die dann beginnt, zur Solltemperatur aufzuheizen.
- Im Speicher werden neun benutzerdefinierte Programme mit Parametern für Temperatur, Heizzeit und Laufzeit gespeichert.
- Ein akustischer Alarm signalisiert das Ende der eingestellten Laufzeit.
- Ein Steckplatz ermöglicht den Anschluss einer zusätzlichen Vakuumpumpe, so dass die Pumpe über das Bedienfeld aktiviert werden kann.
- ETL-gelistet (115 V-Modelle)
- CE-Konformität (Europäische Gemeinschaft) (230 V-Modelle)
- Auf Material- und Verarbeitungsfehler wird ein Jahr Garantie gewährt.
Der online Rubik's Cube solver hilft Ihnen, die Lösung für Ihr ungelöstes Rätsel zu finden..
Spezifikation
Epoxidbeschichtetes Aluminium | |
14,7 x 19,3 x 11,7 in (B x T x H) | |
48,0 lb. | |
22.0 kg |