Learn More
Labconco™ Basic™ Laborhaube
Wählen Sie für Bereiche mit niedrigen Decken oder schmalen Gängen die Basic™ Laborhaube, wenn Sie Ihr Labor ausstatten.
9020.00 € - 9905.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Farbe Gletscherweiß
Tiefe (angloamerikanisch) 25 in.
Tiefe (metrisch) 63,5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Ferngesteuertes Gebläse (einige Modelle), Kanäle, Basisschränke, höhenverstellbare Bodenstative, Arbeitsflächen aus solidem Epoxidharz.
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Enthält Spannung Konfigurationsoptionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Enthält Spannung Konfigurationsoptionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912481
Unterlagen ansehen
Labconco™
2246501
70 in. Integriertes explosionsgeschütztes Gebläse 230 V komplett montiert
9905.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15860378
Unterlagen ansehen
Labconco™
2246301
70 in. Integriertes Gebläse 220 V komplett montiert
9020.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie für Bereiche mit niedrigen Decken oder schmalen Gängen die Basic™ Laborhaube, wenn Sie Ihr Labor ausstatten.
  • Bypass-Luftstromdesign
  • Das haltbare Außengehäuse und der Innenraum aus epoxidbeschichtetem 16-Gauge-Stahl sind widerstandsfähig gegen chemische Einwirkung
  • LED-Beleuchtung
  • Vertikal aufsteigende Sicherheitsglasscheibe aus gehärtetem Glas
  • Einstellbares zweiteiliges Leitblech
  • Gebogene Luftfolie
  • Die rechte Montageplatte ist werkseitig für bis zu drei Wartungsvorrichtungen, einen elektrischen Duplex- und einen Luftstrommonitor (Kits separat erhältlich) vorbereitet.
  • Rechte Innenwand, werkseitig vorbereitet für einen Tassenspüler und Wechsler (Tassenspüler und Wechsler separat erhältlich)
  • Auslassanschluss mit 10,31 Zoll-Außendurchmesser aus epoxidbeschichtetem Stahl
Anwendungen:Labore, Klassenräume und Anwendungen für leichte Beanspruchung, bei denen eine sichere Belüftung erforderlich ist
Bestellinformation
Außen T x H: 25 x 48 in. (64 x 122 cm). Für Modelle mit eingebautem Gebläse fügen Sie 5 in. (12,7 cm) zur Höhe hinzu. Erhältlich mit Gebläse oder luftgekühlt. Das Gebläse kann in der Haubenverkleidung, über der Haube oder an einer entfernten Dachposition montiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI Z9.5, ASHRAE 110, ASTM E84, CAN/CSA C22.2, CE, NFPA 45, SEFA 1, UL
Gletscherweiß
25 in.
63,5 cm