Learn More
Labconco™ California Büchner Trichter
Zur Verwendung mit Labconco Rohfaser-Geräten.
Marke: Labconco™ 5510000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der zweiteilige Büchner Trichter aus Edelstahl und Polyethylen wird durch einen 200-Maschen-Edelstahlschirm modifiziert, der fest in den unteren Teil des oberen Bereichs hitzedicht ist.Spezifikation
Polyethylen | |
Rohölfaser-Apparate |