Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (enzymatische Vorbehandlung)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
125 Milliliter
Beschreibung
Nutzen Sie die Verdauungseigenschaften von Thermo Scientific™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatische Vorbehandlung) für immunhistochemische Verfahren.
Trypsin ist ein Verdauungsenzym, das häufig in immunhistochemischen Verfahren mit Formalin-Fixierung und Paraffin-Einbettung zum Einsatz kommt. Seine Verdauungseigenschaften sind in vielen Fällen als Vorbehandlung vor der Zugabe des Primärantikörpers erforderlich, um ein Signal mit bestimmten Protein-Antikörper-Interaktionen zu erhalten. Es hat sich gezeigt, dass dieses Enzym bei Antikörpern wie zum Beispiel AE3 und AE1/AE3 effizienter ist als eine Hitzevorbehandlung.
- Zwei-Komponenten-System
Im Lieferumfang enthalten:
TA-015-TR: 15 ml (Puffer) (TA-015-TRB), 5 ml (Trypsin-Konzentrat) (TA-005-TRC)
TA-125-TR: 125 ml (Puffer) (TA-125-TRB), 30 ml (Trypsin-Konzentrat) (TA-030-TRC)
Empfohlen für:
Immunhistochemie
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C. |
| Produkttyp | Trypsin |
| Menge | Je 1 |
| Zusammensetzung | 125 ml Puffer + 30 ml Trypsin-Konzentrat |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie |