Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x)
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
Marke: Epredia™ AP-9005-500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
- 100x Stammlösung
- 100 mM Tris-HCl-Puffer, pH 10,0
- Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 10-fach verdünnen.
Lagerungsbedingungen: Bei 2 bis 8 °C lagern. Bis zu 18 Monate lang stabil. Enthält keine Konservierungsmittel
Spezifikation
2 °C bis 8 °C. | |
HIER | |
Immunhistochemie |
10X | |
500 ml | |
10 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 500 ML TRIS-HCL BUFFER FOR HEAT-INDUCED EPITOPE Retrieval(10X) CE IVD 500mL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride