Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x)
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
Marke:  Epredia™ AP-9005-125
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12688286
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie die Reaktivität bestimmter Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-HCl-Puffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
  • 100x Stammlösung
  • 100 mM Tris-HCl-Puffer, pH 10,0
  • Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 10-fach verdünnen.
Lagerungsbedingungen: Bei 2 bis 8 °C lagern. Bis zu 18 Monate lang stabil. Enthält keine Konservierungsmittel
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C.
HIER
Immunhistochemie
10X
125 ml
10