missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lab Vision™ Tris-gepufferte Kochsalzlösung und Tween 20 (20X)

Artikelnummer. 10419674 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 mL
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
125 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10419674

Marke: Epredia TA999TT

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nutzen Sie mit der Epredia™ Lab Vision™ Tris-gepufferten Salzlösung und TWEEN™ 20 (20X) einen Waschpuffer für Immunmarkierungsverfahren.

Nutzen Sie mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tris-gepufferten Salzlösung und Tween™ 20 (20X) die Vorteile eines Waschpuffers zur Immunmarkierung.

  • Tween 20 wird zugegeben, um den Waschschritt zu verbessern, mit dem Resultat, dass die nicht-spezifische Hintergrundfärbung reduziert wird.
  • Tween 20 verbessert die Reagenzverteilung auf den Objektträgern.

Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Ab dem Datum der Herstellung 2 Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tris-gepufferte Kochsalzlösung und Tween
Konzentration 20X.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anatomical Pathology
Menge 1000 ml

Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt