Learn More
Epredia™ Lab Vision™ phosphatgepufferte Salzlösung (25X)
Artikelnummer. 12613967 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. 12613967
Marke: Epredia™ TA125PB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verdünnen Sie Epredia™ Lab Vision™ phosphatgepufferte Salzlösung (25x) vor der Verwendung, um eine Stammlösung herzustellen, die als idealer Waschpuffer bei Immunmarkierungsverfahren dient.
Verdünnen Sie Thermo Scientific™ Lab Vision™ Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (25 X) vor der Verwendung mit destilliertem Wasser, um eine Lagerlösung herzustellen, die als idealer Waschpuffer für Immunmarkierungsverfahren dient.
  • Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Bis zu zwei Jahre lang stabil. Die verdünnte Lösung innerhalb einer Woche verbrauchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Konzentration 25 X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gesundheitswesen
Menge 125 ml
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung