Learn More
Pan Cytokeratin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Cytokeratin, Pan Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marke:  Epredia MS-343-PABX
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12681087
  • 440.00 € / 200 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI <5.7) and basic (pI >6.0) subfamilies. The acidic keratins have molecular weights of 56.5, 55, 51, 50, 50', 48, 46, 45, and 40 kDa. The basic keratins have molecular weights of 65-67, 64, 59, 58, 56 and 52 kDa. Members of acidic and basic subfamilies are found together in pairs. The composition of keratin pairs varies with cell type, differentiation status and environment. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.
Host Species: Mouse
Clone: AE1/AE3
Isotype: IgG1 + IgG1
Species Reactivity: Human, Monkey, Cow, Rabbit, Mouse, Rat and Chicken. Others not known.
Immunogen: Human epidermal keratin
Positive Control: Skin, Lung CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin, Pan Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
Cytoskeletal Protein
Bovine, Chicken, Human, Mouse, Non-human Primate, Rabbit, Rat
IgG1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
AE1/AE3
Unconjugated
Human epidermal keratin
IVD
Primary
Concentrated
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • MS-343-PABX: Pan Cytokeratin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone