Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HIER-Puffer M (100X)
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Menge:
9 × 15 ml
Unit Size:
135 Milliliter
Description
Thermo Scientific™ Lab Vision™ HIER-Puffer M (100X) sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Epitop-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
- Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
- Bei Raumtemperatur lagern
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Verdünnung | 100X |
| Produkttyp | HIER |
| Menge | 9 × 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie |
| pH | 6 bis 7 |
| Kennzeichnung | IVD |
Safety and Handling
Product Identifier
- X9 HIER BUFFER M, 9 BT/CS, (100X CONCENTRATE), 100X stock solution, must be diluted 100 fold
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone