Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Citratpuffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x)
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Verbessern Sie die Reaktivität vieler Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citratpuffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
- Citratpuffer, pH 6.0
- 10x Stammlösung
- Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 10-fach verdünnen.
- Bei Raumtemperatur lagern
- Bis zu 18 Monate lang stabil.
- Enthält keine Konservierungsmittel
- Für Zeiträume über 3 Monate bei 2 bis 8 °C lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Verdünnung | 10 X |
| Produkttyp | Citrat |
| Menge | 125 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie |
| pH | 6 |
Nur für Forschungszwecke