Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Citratpuffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10x)
Verbessern Sie die Reaktivität vieler Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Epredia™ Lab Vision™ Citratpuffer zur wärmeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
Marke: Epredia™ AP-9003-125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verbessern Sie die Reaktivität vieler Antikörper bei Formalin-fixierten Geweben mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citratpuffer zur hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (10X).
- Citratpuffer, pH 6.0
- 10x Stammlösung
- Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 10-fach verdünnen.
- Bei Raumtemperatur lagern
- Bis zu 18 Monate lang stabil.
- Enthält keine Konservierungsmittel
- Für Zeiträume über 3 Monate bei 2 bis 8 °C lagern.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Citrat | |
Immunhistochemie |
10 X | |
125 ml | |
6 |
Nur für Forschungszwecke