Learn More
Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X)
Artikelnummer. 12633947 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Artikelnummer. 12633947
Marke: Thermo Scientific™ TA050CBX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X).
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Thermo Scientific™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (100X)
  • 1M Citrate buffer, pH 6.0
  • 100X stock solution
  • Diluted 100-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives. For periods longer than 3 months, store at 2-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 50 mL
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Verdünnung 100X
Produkttyp Citrate Buffer
Menge 50 ml
pH 6
Nur für Forschungszwecke