Learn More
Berkshire™ Große Lab-Tips™ Tupfer mit niedrigem TOC-Gehalt
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Speziell für die Analyse von organischem Gesamtkohlenstoff und TOC-Tests in Umgebungen mit niedrigem TOC-Gehalt entwickelt
- Entscheidend geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit und zugleich weich und nicht scheuernd
- Keine kontaminierenden Klebstoffe und gute Saugfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 20 Tupfer/Packung; 25 Packungen/Karton |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,94in. |
| Produkttyp | TOC-Tupfer |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Polyester |
| Größe | Groß |