Learn More
Carbolite™ Laborofen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Viele ProzeΒe in Laboratorien und Produktion, wie z. B. Vorheizen, Trocknen, Tempern und AnlaΒen, benötigen Temperaturen bis 600°C. Für diese und andere Anwendungen wurde die Hochtemperatur-Trockenschrank-Serie LHT konzipiert. Die Edelstahl-Innenkammer ist leicht zu reinigen. Effiziente Heizelemente sorgen in Verbindung mit einer leistungΒtarken Umluftturbine und hochwertiger gekapselter Isolierung, für eine homogene Temperaturverteilung in der Innenkammer. Ein justierbarer Übertemperaturschutz ist Standard. Die Regelung übernimmt ein PID-Regler mit digitaler Anzeige von Soll- und Isttemperatur. Auf Wunsch stehen auch viele Optionen wie z.B. Abluftturbine, Programmregler oder Reinraumversionen zur Verfügung.
Die 220L Versionen haben ein von der Abbildung abweichendes Gehäuse.
Typ: LHT 4/30
Temp. max.: 400 °C
Leistung: 1 kW
Volumen: 28L
B/T/H Innen: 300/305/300mm
B/T/H AuΒen: 830/570/570mm
Die 220L Versionen haben ein von der Abbildung abweichendes Gehäuse.
Typ: LHT 4/30
Temp. max.: 400 °C
Leistung: 1 kW
Volumen: 28L
B/T/H Innen: 300/305/300mm
B/T/H AuΒen: 830/570/570mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 l |
| Typ | Laborofen |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Länge (metrisch) | 270 mm |
| Breite (metrisch) | 830 mm |
| Tiefe (metrisch) | 270 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 305 mm |