Learn More
OHAUS™ Laborheber
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Plattform 102 x 102 (L x B)
Plattform 152 x 152 (L x B)
Plattform 203 x 203 (L x B)
Plattform 254 x 254 (L x B)
Plattform 305 x 305 (L x B)
Plattform 406 x 406 (L x B)
Plattform 76 x 76 (L x B)
Material:
Aluminium
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Laborheber |
| Material | Aluminium |
| Beschreibung | Fasst bis zu 29.94 kg |
| Höhe (metrisch) | 64 bis 127 mm |
| Größe | Plattform 102 x 102 (L x B) |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering