Learn More
OHAUS™ Laborheber
Artikelnummer. 15752419 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Plattform 102 x 102 (L x B)
Plattform 152 x 152 (L x B)
Plattform 203 x 203 (L x B)
Plattform 254 x 254 (L x B)
Plattform 305 x 305 (L x B)
Plattform 406 x 406 (L x B)
Plattform 76 x 76 (L x B)
Material:
Aluminium
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15752419
Marke: OHAUS™ 30400003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Laborheber bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
  • Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
  • Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Laborheber
Material Edelstahl
Beschreibung Fasst bis zu 102.97 kg
Höhe (metrisch) 76 bis 248 mm
Größe Plattform 203 x 203 (L x B)