Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Bochem™ Laborheber mit verbesserter Scherentechnologie und reduzierten Toleranzen.
1320.00 € - 1730.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Höhe (metrisch) | 90 bis 470 mm |
Gewindegröße | M12 x 1,75 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Basis | Breite (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Basis | Breite (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10431341
|
Bochem™
11180 |
300 mm | 300 mm |
1320.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10711012
|
Bochem™
11190 |
900 mm | 900 mm |
1730.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
- Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
- Alle Modelle gemäß DIN 12897 gefertigt
- Bei größeren Modellen wird die Verwendung einer Ratsche empfohlen, die mit einem speziellen Einstellrad verbunden ist
- Die Ratsche ist im Lieferumfang enthalten
- Maximale dynamische Betriebslast: 15 kg
- Maximale statische Betriebslast: 60 kg
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
90 bis 470 mm | |
M12 x 1,75 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Lab-Jack