Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™Vier-Kanal-Timer/Uhr, weiß
Artikelnummer. 16320756 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Zeitbereich:
99 h
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16320756
Marke: Heathrow Scientific™ HS24670
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Lab Alert™ Vier-Kanal-Timer und Uhr in einem Gerät.
  • Die vier Kanäle können unabhängig voneinander oder gleichzeitig eingestellt werden
  • Akustische und optische Alarme warnen bei abgelaufener Zeit
  • Einfaches Umschalten zwischen Kanälen und Uhr mit den oberen Tasten
  • Mit Federclip mit Magnetrücken
  • Vier Kanäle, 99 Std. Timer-Kapazität, 14 Anzeigeziffern, H mm
Spezifikation
Produkttyp Timer/Uhr
Zeitbereich 99 h
Alarms Akustischer Alarm
Display Digital
Beschreibung Lab Alert™ Vier-Kanal-Timer/Uhr
Anzahl Kanäle 4
Akkutyp LR44
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 2,9 in.
Länge (metrisch) 7,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,3 in.
Breite (metrisch) 5,9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 1,3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 0.15 lb.
Gewicht (metrisch) 0.07 kg