Learn More
L-Valinmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.70 € - 190.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6306-52-1 |
---|---|
Summenformel | C6H13ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.63 |
MDL-Nummer | MFCD00012497 |
InChI-Schlüssel | RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride |
PubChem CID | 111190 |
IUPAC-Name | Methyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid |
SMILES | [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11402618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15892.09 |
10 g |
57.70 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11412618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15892.18 |
50 g |
190.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6306-52-1 | |
166.63 | |
RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N | |
111190 | |
[Cl].COC(=O)C(N)C(C)C |
C6H13ClNO2 | |
MFCD00012497 | |
l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride | |
Methyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid |
Spezifikation
L-Valine methyl ester hydrochloride | |
6306-52-1 | |
MFCD00012497 | |
l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride | |
[Cl].COC(=O)C(N)C(C)C | |
166.63 | |
167.64 | |
+16° (c=2 in Water) |
166°C (decomposition) | |
C6H13ClNO2 | |
3594960 | |
RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N | |
Methyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid | |
111190 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 228-620-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only