Learn More
L-Valin, Zellkultur-Reagenz
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Valine |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1721136 |
Merck Index | 14,9909 |
Formelmasse | 117.15 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 1 g |
Geruch | Odorless |
Physikalische Form | Pulver |