Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, Zellkultur-Reagenz
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine |
Schmelzpunkt | >300°C |
Farbe | Braun bis Weiß |
Beilstein | 392441 |
Merck Index | 14,9839 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure |
Formelmasse | 181.19 |
Güte | Zellkulturreagenz |
Menge | 10 g |
Optische Drehung | −11° (c=4 in 1N HCl) |
Mostrar más |