Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99 %
Product Code. 11438840
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tyrosin wird in Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Epinephrin, p-Kumarsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Catcholaminen. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Photosynthese.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-18-4
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00002606
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water.
Dichte 1.46
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Menge 100 g
Formelmasse 181.19
Optische Drehung −11° (c=4 in 1N HCl)
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L-Tyrosine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Tyrosine